Isocyanate de α,α,α-trifluoro-p-tolyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Isocyanate de 4-(trifluorméthyl)phényle
Purity: 98%
CAS No.: 1548-13-6
Molecular Formula: C8H4F3NO
Formula Weight: 187.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4710
Odour: Pungent
Boiling Point: 91-94°/35mm
Beilstein Reference: 881041
UN No.: 2285
MDL No.: MFCD00002028
Formule:
C₈H₄F₃NO Point d'ébullition: 91…94 °C (35 mmHg) Point de fusion: 58…59 °C Densité: 1,310 Point éclair: 70 °C (158 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00002028 Numéro CAS: 1548-13-6 EINECS: 216-284-6 UN: 2285 ADR: 6.1,II |