Isocyanate de α,α,α-trifluoro-m-tolyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 329-01-1
Molecular Formula: C8H4F3NO
Formula Weight: 187.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4685
Odour: Pungent
Boiling Point: 53-54°/11mm
Beilstein Reference: 744880
UN No.: 2285
MDL No.: MFCD00002020
Formule:
C₈H₄F₃NO Point d'ébullition: 53…54 °C (11 mmHg) Point de fusion: –26 °C Densité: 1,336 Point éclair: 58 °C (136 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00002020 Numéro CAS: 329-01-1 EINECS: 206-341-3 UN: 2285 ADR: 6.1,II |