Isocyanate de α,α,α-trifluoro-o-tolyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Isocyanate de 2-(trifluorméthyl)phényle
Purity: 97%
CAS No.: 2285-12-3
Molecular Formula: C8H4F3NO
Formula Weight: 187.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4755
Odour: Pungent
Boiling Point: 74-75°/40mm
Beilstein Reference: 977056
UN No.: 2285
MDL No.: MFCD00002008
Formule:
C₈H₄F₃NO Point d'ébullition: 74…75 °C (40 mmHg) Densité: 1,238 Point éclair: 58 °C (136 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00002008 Numéro CAS: 2285-12-3 EINECS: 218-925-5 UN: 2285 ADR: 6.1,II |