Isocyanate de 2-fluoro-5-(trifluorméthyl)phényle ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylisocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 69922-27-6
Molecular Formula: C8H3F4NO
Formula Weight: 205.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.455
Boiling Point: 53°/2.5mm
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00673069
Formule:
C₈H₃F₄NO Poids moléculaire: 205.11 g/mol Point d'ébullition: 53 °C (2.5 mmHg) Densité: 1.418 Point éclair: 70 °C (158 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00673069 Numéro CAS: 69922-27-6 UN: 2206 ADR: 6.1 III |