Imprimer
Acide 2-nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide 2-nitro-4-(trifluorométhyl)benzoïque
43787.09 43787.04
43787.09EA 189 EUR
43787.09 43787.04
Acide 2-nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluique ≥98%
Acide 2-nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluique
Purity: 98% CAS No.: 320-94-5 Molecular Formula: C8H4F3NO4 Formula Weight: 235.12 Physical Form: Powder
Formule: C₈H₄F₃NO₄
Poids moléculaire: 235.12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007142
Numéro CAS: 320-94-5