Imprimer
Acide 5-amino-α,α,α-trifluoro-m-toluique 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H26169.03 H26169.06
H26169.03EA 87.5 EUR
H26169.03 H26169.06
Acide 5-amino-α,α,α-trifluoro-m-toluique 97%
Acide 5-amino-α,α,α-trifluoro-m-toluique
Purity: 97% CAS No.: 328-68-7 Molecular Formula: C8H6F3NO2 Formula Weight: 205.14 Melting Point: 142-146° MDL No.: MFCD00236641
Formule: C₈H₆F₃NO₂
Poids moléculaire: 205.14 g/mol
Point de fusion: 142…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236641
Numéro CAS: 328-68-7
EINECS: None