Acide 2-fluoro-p-toluique ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 7697-23-6
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
Melting Point: 186-189°
MDL No.: MFCD03092906
Formule:
C₈H₇FO₂ Point de fusion: 186…189 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03092906 Numéro CAS: 7697-23-6 EINECS: None |