Acide α,α,α-trifluoro-o-toluique 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Acide 2-(trifluorométhyl)benzoïque
Formule:
C₈H₅F₃O₂ Poids moléculaire: 190.12 g/mol Point d'ébullition: 247 °C (753 mmHg) Point de fusion: 107…110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002476 Numéro CAS: 433-97-6 EINECS: 207-093-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow-brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 106 to 112 °C |
HPLC | ≥97.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...