Imprimer
Chlorure de 4-méthoxy-3-(trifluorométhyl)benzoyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B23072.03 B23072.06
B23072.03EA 62.8 EUR
B23072.03 B23072.06
Chlorure de 4-méthoxy-3-(trifluorométhyl)benzoyle ≥97%
Chlorure de 4-méthoxy-3-(trifluorométhyl)benzoyle
Purity: 97% CAS No.: 98187-18-9 Molecular Formula: C9H6ClF3O2 Formula Weight: 238.59 Refractive Index: 1.5150
Formule: C₉H₆ClF₃O₂
Point d'ébullition: 244 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631576
Numéro CAS: 98187-18-9
UN: 3265
ADR: 8,II