Chlorure d'α,α,α-trifluoro-p-toluoyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Chlorure de 4-(trifluorométhyl)benzoyle
Purity: 98%
CAS No.: 329-15-7
Molecular Formula: C8H4ClF3O
Formula Weight: 208.57
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.4770
Odour: Pungent
Melting Point: -3°
Boiling Point: 188-190°
Beilstein Reference: 391282
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000694
Formule:
C₈H₄ClF₃O Poids moléculaire: 208.57 g/mol Point d'ébullition: 188…190 °C Point de fusion: –3 °C Densité: 1.404 Point éclair: 78 °C (172 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000694 Numéro CAS: 329-15-7 EINECS: 206-342-9 UN: 3265 ADR: 8 II |