Imprimer
Chlorure d'α,α,α-trifluoro-m-toluoyle 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
312940050 312940250
ACRO312940050EA 41.6 EUR
ACRO312940050 ACRO312940250
Chlorure d'α,α,α-trifluoro-m-toluoyle 98%
Chlorure d'α,α,α-trifluoro-m-toluoyle
Formule: C₈H₄ClF₃O
Point d'ébullition: 184…186 °C (750 mmHg)
Densité: 1,38 g/cm³
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000680
Numéro CAS: 2251-65-2
EINECS: 218-844-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %