Imprimer
4'-Fluoroacétophénone ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(4-Fluorophenyl)ethanone, p-Fluoroacetophenone
A13950.14 A13950.22 A13950.36
A13950.14EA 37.1 EUR
A13950.14 A13950.22 A13950.36
4'-Fluoroacétophénone ≥99%
4'-Fluoroacétophénone
Purity: 99% CAS No.: 403-42-9 Molecular Formula: C8H7FO Formula Weight: 138.14 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.5110 Melting Point: 4° Boiling Point: 194-196° Beilstein Reference: 386013 MDL No.: MFCD00000354
Formule: C₈H₇FO
Poids moléculaire: 138.14 g/mol
Point d'ébullition: 194…196 °C
Densité: 1.141
Point éclair: 71 °C (159 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000354
Numéro CAS: 403-42-9
EINECS: 206-960-9