Imprimer
4'-Fluoroacétophénone 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(4-Fluorophenyl)ethanone, p-Fluoroacetophenone
119260250 119261000 119265000
ACRO119260250EA 43.5 EUR
ACRO119260250 ACRO119261000 ACRO119265000
4'-Fluoroacétophénone 99%
4'-Fluoroacétophénone
Formule: C₈H₇FO
Poids moléculaire: 138.14 g/mol
Point d'ébullition: 196 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 4 °C
Densité: 1.13 g/cm³
Point éclair: 71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000354
Numéro CAS: 403-42-9
EINECS: 206-960-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %