Imprimer
2'-Fluoroacétophénone ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(2-Fluorophenyl)ethanone, o-Fluoroacetophenone
A15128.22 A15128.06 A15128.14
A15128.22EA 556 EUR
A15128.22 A15128.06 A15128.14
2'-Fluoroacétophénone ≥97%
2'-Fluoroacétophénone
Purity: 97% CAS No.: 445-27-2 Molecular Formula: C8H7FO Formula Weight: 138.14 Flash Point: 61°(141°F) Refractive Index: 1.5075 Boiling Point: 82-83°/10mm Beilstein Reference: 2041344 MDL No.: MFCD00000320
Formule: C₈H₇FO
Poids moléculaire: 138.14 g/mol
Point d'ébullition: 82…83 °C (10 mmHg)
Densité: 1.137
Point éclair: 61 °C (141 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000320
Numéro CAS: 445-27-2
EINECS: 207-156-0