Imprimer
3',5'-Difluoroacétophénone ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(3,5-Difluorophenyl)ethan-1-one
B20301.03 B20301.14
B20301.03EA 27.6 EUR
B20301.03 B20301.14
3',5'-Difluoroacétophénone ≥97%
3',5'-Difluoroacétophénone
Purity: 97% CAS No.: 123577-99-1 Molecular Formula: C8H6F2O Formula Weight: 156.13 Flash Point: 82°(179°F) Refractive Index: 1.4876 Melting Point: 37-41° Boiling Point: 94-95°/13mm Beilstein Reference: 6798740 MDL No.: MFCD00042489
Formule: C₈H₆F₂O
Point d'ébullition: 94…95 °C (13 mmHg)
Point de fusion: 37…41 °C
Point éclair: 82 °C (179 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042489
Numéro CAS: 123577-99-1