3',4'-Difluoroacétophénone ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 369-33-5
Molecular Formula: C8H6F2O
Formula Weight: 156.13
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4916
Odour: Characteristic
Melting Point: 19-20°
Boiling Point: 94-95°/13mm
Beilstein Reference: 2206856
MDL No.: MFCD00009891
Formule:
C₈H₆F₂O Point d'ébullition: 94…95 °C (13 mmHg) Point de fusion: 19…20 °C Densité: 1,246 Point éclair: 75 °C (167 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009891 Numéro CAS: 369-33-5 EINECS: 206-717-7 |