2',3'-Difluoroacétophénone ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-(2,3-Difluorophényl)éthane-1-one
Purity: 97%
CAS No.: 18355-80-1
Molecular Formula: C8H6F2O
Formula Weight: 156.13
Refractive Index: 1.4890
Odour: Characteristic
Boiling Point: 84-85°/20mm
Beilstein Reference: 2963572
MDL No.: MFCD00061274
Formule:
C₈H₆F₂O Point d'ébullition: 84…85 °C (20 mmHg) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00061274 Numéro CAS: 18355-80-1 |