Imprimer
α,α,α-Trifluoroacétophénone ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,2,2-Trifluoroacétophénone
A11403.06 A11403.14 A11403.22
A11403.06EA 39.4 EUR
A11403.06 A11403.14 A11403.22
α,α,α-Trifluoroacétophénone ≥98%
α,α,α-Trifluoroacétophénone
Purity: 98% CAS No.: 434-45-7 Molecular Formula: C8H5F3O Formula Weight: 174.12 Flash Point: 42°(108°F) Refractive Index: 1.4595 Melting Point: -40° Boiling Point: 165-166° Beilstein Reference: 1866286 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00000420
Formule: C₈H₅F₃O
Point d'ébullition: 165…166 °C
Point de fusion: –40 °C
Densité: 1,240
Point éclair: 42 °C (108 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000420
Numéro CAS: 434-45-7
EINECS: 207-103-1
UN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69025716b957e6a38ed2ae6031ab9b0f10246bd1&vid=60781a8070ecc9020bf7794534c2b3fe9acf3ebf&prid=web&clid=SAPDAM