Imprimer
α,α,α-Trifluoro-4-tolualdehyde ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-(Trifluorométhyl)benzaldéhyde
A15276.06 A15276.14
A15276.06EA 62.6 EUR
A15276.06 A15276.14
α,α,α-Trifluoro-4-tolualdehyde ≥97%
α,α,α-Trifluoro-4-tolualdehyde
Purity: 97% CAS No.: 455-19-6 Molecular Formula: C8H5F3O Formula Weight: 174.12 Flash Point: 65°(149°F) Refractive Index: 1.4630 Melting Point: 1-2° Boiling Point: 80-81°/25mm Beilstein Reference: 1101680 MDL No.: MFCD00006952
Formule: C₈H₅F₃O
Numéro MDL: MFCD00006952
Numéro CAS: 455-19-6