α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-(Trifluorométhyl)benzaldéhyde
Purity: 98%
CAS No.: 447-61-0
Molecular Formula: C8H5F3O
Formula Weight: 174.12
Flash Point: 61°(141°F)
Refractive Index: 1.4660
Odour: Almond-like
Melting Point: -40°
Boiling Point: 70-71°/16mm
Beilstein Reference: 2045512
MDL No.: MFCD00003337
Formule:
C₈H₅F₃O Point d'ébullition: 70…71 °C (16 mmHg) Point de fusion: –40 °C Densité: 1,322 Point éclair: 61 °C (141 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003337 Numéro CAS: 447-61-0 EINECS: 207-185-9 |