Acide (4-(trifluorométhyl)phényl)métaborique ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Dihydroxy-4-(trifluorométhyl)phénylborane
Purity: 98%
CAS No.: 128796-39-4
Molecular Formula: C7H6BF3O2
Formula Weight: 189.93
Melting Point: 238-242°
Beilstein Reference: 3544189
Formule:
C₇H₆BF₃O₂ Poids moléculaire: 189.93 g/mol Point de fusion: 238…242 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00151855 Numéro CAS: 128796-39-4 |