Imprimer
Acide (3-(trifluorométhyl)phényl)métaborique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dihydroxy-3-(trifluorométhyl)phénylborane
B21661.03 B21661.06 B21661.14
B21661.03EA 41.9 EUR
B21661.03 B21661.06 B21661.14
Acide (3-(trifluorométhyl)phényl)métaborique ≥98%
Acide (3-(trifluorométhyl)phényl)métaborique
Purity: 98% CAS No.: 1423-26-3 Molecular Formula: C7H6BF3O2 Formula Weight: 189.93 Melting Point: 162-166° Beilstein Reference: 6084746
Formule: C₇H₆BF₃O₂
Poids moléculaire: 189.93 g/mol
Point de fusion: 162…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151854
Numéro CAS: 1423-26-3