Imprimer
Acide (3-(trifluorométhyl)phényl)métaborique 97+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dihydroxy-3-(trifluorométhyl)phénylborane
AC35975.1 AC35975.10 359750010 359750050
MAYBAC35975.1EA 0 EUR
MAYBAC35975.1 MAYBAC35975.10 ACRO359750010 ACRO359750050
Acide (3-(trifluorométhyl)phényl)métaborique 97+%
Acide (3-(trifluorométhyl)phényl)métaborique
Formule: C₇H₆BF₃O₂
Poids moléculaire: 189.93 g/mol
Point de fusion: 160…165 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151854
Numéro CAS: 1423-26-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 167 °C
HPLC ≥97.0 %