Imprimer
Acide 4-méthoxy-o-toluique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H27096.06 H27096.03
H27096.06EA 159 EUR
H27096.06 H27096.03
Acide 4-méthoxy-o-toluique ≥97%
Acide 4-méthoxy-o-toluique
Purity: 97% CAS No.: 6245-57-4 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 177-181° MDL No.: MFCD00020291
Formule: C₉H₁₀O₃
Point de fusion: 177…181 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020291
Numéro CAS: 6245-57-4