Imprimer
Chlorure de 4-pentylbenzoyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A10248.06 A10248.14 A10248.22
A10248.06EA 68.8 EUR
A10248.06 A10248.14 A10248.22
Chlorure de 4-pentylbenzoyle ≥98%
Chlorure de 4-pentylbenzoyle
Purity: 98% CAS No.: 49763-65-7 Molecular Formula: C12H15ClO Formula Weight: 210.71 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5300 Boiling Point: 144-145°/10mm Beilstein Reference: 2207887 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000700
Formule: C₁₂H₁₅ClO
Point d'ébullition: 144…145 °C (10 mmHg)
Densité: 1,034
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000700
Numéro CAS: 49763-65-7
EINECS: 256-478-8
UN: 3265
ADR: 8,II