Chlorure de 4-toluoyle ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99%
CAS No.: 874-60-2
Molecular Formula: C8H7ClO
Formula Weight: 154.60
Flash Point: 82°(179°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.169
Refractive Index: 1.5530
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Pungent
Melting Point: -2°
Boiling Point: 225-227°
Beilstein Reference: 471492
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000696
Formule:
C₈H₇ClO Point d'ébullition: 225…227 °C Point de fusion: –2 °C Densité: 1,169 Point éclair: 82 °C (179 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000696 Numéro CAS: 874-60-2 EINECS: 212-864-8 UN: 3265 ADR: 8,II |