Imprimer
Chlorure de 4-toluoyle 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chlorure de 4-méthylbenzoyle
147980050 147982500 147980010
ACRO147980050EA 44.1 EUR
ACRO147980050 ACRO147982500 ACRO147980010
Chlorure de 4-toluoyle 98%
Chlorure de 4-toluoyle
Formule: C₈H₇ClO
Poids moléculaire: 154.6 g/mol
Point d'ébullition: 225…227 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –2 °C
Densité: 1.16 g/cm³
Point éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000696
Numéro CAS: 874-60-2
EINECS: 212-864-8
UN: 3265
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5525 to 1.5545 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥97.5 %