Chlorure de 4-éthylbenzoyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98+%
CAS No.: 16331-45-6
Molecular Formula: C9H9ClO
Formula Weight: 168.62
Flash Point:
Formule:
C₉H₉ClO Point d'ébullition: 235…236 °C Point de fusion: 42…43 °C Densité: 1,146 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000697 Numéro CAS: 16331-45-6 EINECS: 240-404-6 UN: 3265 ADR: 8,II |