Imprimer
Chlorure de 4-butylbenzoyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A15082.06 A15082.14
A15082.06EA 60.9 EUR
A15082.06 A15082.14
Chlorure de 4-butylbenzoyle ≥98%
Chlorure de 4-butylbenzoyle
Purity: 98% CAS No.: 28788-62-7 Molecular Formula: C11H13ClO Formula Weight: 196.68 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5351 Boiling Point: 145-147°/11mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000699
Formule: C₁₁H₁₃ClO
Point d'ébullition: 145…147 °C (11 mmHg)
Densité: 1,051
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000699
Numéro CAS: 28788-62-7
EINECS: 249-224-2
UN: 3265
ADR: 8,II