Imprimer
Chlorure de 4-tert-butylbenzoyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A14373.14 A14373.22 A14373.36
A14373.14EA 58.1 EUR
A14373.14 A14373.22 A14373.36
Chlorure de 4-tert-butylbenzoyle ≥98%
Chlorure de 4-tert-butylbenzoyle
Purity: 98% CAS No.: 1710-98-1 Molecular Formula: C11H13ClO Formula Weight: 196.68 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5351 Boiling Point: 125-126°/10mm Beilstein Reference: 775793 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000695
Formule: C₁₁H₁₃ClO
Point d'ébullition: 125…126 °C (10 mmHg)
Densité: 1,080
Point éclair: 87 °C (188 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000695
Numéro CAS: 1710-98-1
EINECS: 216-973-1
UN: 3265
ADR: 8,II