Imprimer
4'-Hydroxyacétophénone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.04311.0100 8.04311.0250
8.04311.0100EA 49.1 EUR
8.04311.0100 8.04311.0250
4'-Hydroxyacétophénone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
4'-Hydroxyacétophénone
Formule: C₈H₈O₂
Poids moléculaire: 136.15 g/mol
Point d'ébullition: 313
Point de fusion: 105…108 °C
Densité: 1.139 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002359
Numéro CAS: 99-93-4
EINECS: 202-802-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 9.9 g/l (22 °C)
Melting Point 105 - 108 °C
Molar Mass 136.15 g/mol
Flash Point 166 °C
Synonyms 4-Acetylphenol
Hill Formula C8H8O2
Chemical Formula 4-(OH)C6H4COCH3