Imprimer
4'-Hydroxyacétophénone 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
150400050 150401000 150405000
ACRO150400050EA 41.3 EUR
ACRO150400050 ACRO150401000 ACRO150405000
4'-Hydroxyacétophénone 98%
4'-Hydroxyacétophénone
Formule: C₈H₈O₂
Poids moléculaire: 136.15 g/mol
Point d'ébullition: 147…148 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 107…111 °C
Point éclair: 166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002359
Numéro CAS: 99-93-4
EINECS: 202-802-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
GC ≥97.5 %