Imprimer
3'-Hydroxyacétophénone ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A12547.22 A12547.36
A12547.22EA 58.4 EUR
A12547.22 A12547.36
3'-Hydroxyacétophénone ≥98%
3'-Hydroxyacétophénone
Purity: 98% CAS No.: 121-71-1 Molecular Formula: C8H8O2 Formula Weight: 136.15 Melting Point: 93-97° Boiling Point: 296° MDL No.: MFCD00002298
Formule: C₈H₈O₂
Poids moléculaire: 136.15 g/mol
Point d'ébullition: 296 °C
Point de fusion: 93…97 °C
Densité: 1.1
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002298
Numéro CAS: 121-71-1
EINECS: 204-494-0