Imprimer
3'-Hydroxyacétophénone 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
411910050 411911000
ACRO411910050EA 28.4 EUR
ACRO411910050 ACRO411911000
3'-Hydroxyacétophénone 99+%
3'-Hydroxyacétophénone
Formule: C₈H₈O₂
Poids moléculaire: 136.15 g/mol
Point d'ébullition: 296
Point de fusion: 94…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002298
Numéro CAS: 121-71-1
EINECS: 204-494-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 97 °C
GC ≥99.0 %