Imprimer
2'-Hydroxyacétophénone ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): o-Hydroxyacetophenone, 2-Acetophenol, 2-Hydroxyphenyl Methyl Ketone, 1-(2-Hydroxyphenyl)ethan-1-one, o-Acetylphenol, 1-(2-Hydroxyphenyl)-1-oxoethane, 1-Ethanoyl-2-hydroxybenzol, 2-Acetylphenol
A12550.22 A12550.36
A12550.22EA 40.8 EUR
A12550.22 A12550.36
2'-Hydroxyacétophénone ≥98%
2'-Hydroxyacétophénone
Purity: 98% CAS No.: 118-93-4 Molecular Formula: C8H8O2 Formula Weight: 136.15 Flash Point: 106°(222°F) Refractive Index: 1.5584 Melting Point: 3-6° Boiling Point: 218° Beilstein Reference: 386123 MDL No.: MFCD00002219
Formule: C₈H₈O₂
Poids moléculaire: 136.15 g/mol
Point d'ébullition: 218 °C
Point de fusion: 3…6 °C
Densité: 1.130
Point éclair: 106 °C (222 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002219
Numéro CAS: 118-93-4
EINECS: 204-288-0