Imprimer
2'-Hydroxyacétophénone 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): o-Hydroxyacetophenone, 2-Acetophenol, 2-Hydroxyphenyl Methyl Ketone, 1-(2-Hydroxyphenyl)ethan-1-one, o-Acetylphenol, 1-(2-Hydroxyphenyl)-1-oxoethane, 1-Ethanoyl-2-hydroxybenzol, 2-Acetylphenol
120931000 120935000
ACRO120931000EA 44.7 EUR
ACRO120931000 ACRO120935000
2'-Hydroxyacétophénone 99%
2'-Hydroxyacétophénone
Formule: C₈H₈O₂
Poids moléculaire: 136.15 g/mol
Point d'ébullition: 92…93 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 4…6 °C
Densité: 1.131 g/cm³
Point éclair: 112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002219
Numéro CAS: 118-93-4
EINECS: 204-288-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %