Imprimer
ω,ω-Diéthoxyacétophénone 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,2-Diéthoxyacétophénone, 2,2-Diethoxy-1-phényléthane-1-one
210620050 210621000
ACRO210620050EA 30 EUR
ACRO210620050 ACRO210621000
ω,ω-Diéthoxyacétophénone 96%
ω,ω-Diéthoxyacétophénone
Formule: C₁₂H₁₆O₃
Point d'ébullition: 131…134 °C (10 mmHg)
Densité: 1,03 g/cm³
Point éclair: 128 °C
Numéro MDL: MFCD00009659
Numéro CAS: 6175-45-7
EINECS: 228-220-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to dark yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4980 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %