Imprimer
4'-Méthoxypropiophénone ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A14619.14 A14619.22 A14619.36
A14619.14EA 63.3 EUR
A14619.14 A14619.22 A14619.36
4'-Méthoxypropiophénone ≥99%
4'-Méthoxypropiophénone
Purity: 99% CAS No.: 121-97-1 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.20 Flash Point: 62°(143°F) Refractive Index: 1.5465 Melting Point: 27-29° Boiling Point: 273-275° Beilstein Reference: 907733 MDL No.: MFCD00009310
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Point d'ébullition: 273…275 °C
Point de fusion: 27…29 °C
Densité: 1,070
Point éclair: 62 °C (143 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009310
Numéro CAS: 121-97-1
EINECS: 204-512-7