4'-Nitroacétophénone ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
p-Nitroacetophenone, 1-(4-Nitrophenyl)ethanone
Purity: 98%
CAS No.: 100-19-6
Molecular Formula: C8H7NO3
Formula Weight: 165.15
Flash Point: 149°(300°F)
Physical Form: Cryst powder
Odour: Characteristic
Melting Point: 77-81°
Boiling Point: 201-202°
Beilstein Reference: 607777
MDL No.: MFCD00007355
Formule:
C₈H₇NO₃ Point d'ébullition: 201…202 °C Point de fusion: 77…81 °C Point éclair: 149 °C (300 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007355 Numéro CAS: 100-19-6 EINECS: 202-827-4 |