3'-Nitroacétophénone ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
m-Nitroacetophenone
Purity: 98+%
CAS No.: 121-89-1
Molecular Formula: C8H7NO3
Formula Weight: 165.15
Odour: Slightly sweetish
Melting Point: 76-80°
Boiling Point: 202°
Beilstein Reference: 743002
MDL No.: MFCD00007259
Formule:
C₈H₇NO₃ Point d'ébullition: 202 °C Point de fusion: 76…80 °C Densité: 1,433 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007259 Numéro CAS: 121-89-1 EINECS: 204-504-3 |