Imprimer
3'-Nitroacétophénone 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): m-Nitroacetophenone
128331000 128335000
ACRO128331000EA 37.5 EUR
ACRO128331000 ACRO128335000
3'-Nitroacétophénone 98%
3'-Nitroacétophénone
Formule: C₈H₇NO₃
Point d'ébullition: 202 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 76…79 °C
Densité: 1,433 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007259
Numéro CAS: 121-89-1
EINECS: 204-504-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to yellow-green to yellow-brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %