Imprimer
2'-Aminoacétophénone 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(2-Aminophenyl)ethanone, o-Aminoacetophenone
A10895.06 A10895.18 A10895.30 A10895.09
A10895.06EA 48.4 EUR
A10895.06 A10895.18 A10895.30 A10895.09
2'-Aminoacétophénone 98%
2'-Aminoacétophénone
Purity: 98% CAS No.: 551-93-9 Molecular Formula: C8H9NO Formula Weight: 135.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 112°(233°F) Refractive Index: 1.6160 Boiling Point: 253-255° Beilstein Reference: 386122 Merck Reference: 14,413 MDL No.: MFCD00007717
Formule: C₈H₉NO
Point d'ébullition: 253…255 °C
Point de fusion: 20 °C
Densité: 1,118
Point éclair: 112 °C (233 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007717
Numéro CAS: 551-93-9
EINECS: 209-002-8
Indice Merck: 14,413