Isothiocyanate de benzoyle 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₅NOS Point d'ébullition: 128…131 °C (15 mmHg) Point de fusion: –1 °C Densité: 1,21 g/cm³ Point éclair: >110 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00004815 Numéro CAS: 532-55-8 EINECS: 208-540-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III Indice Merck: 13,01115 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear yellow to orange-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6350 to 1.6385 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |