1-(Chlorométhyl)-3-phénoxybenzène ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 53874-66-1
Molecular Formula: C13H11ClO
Formula Weight: 218.69
Flash Point:
Formule:
C₁₃H₁₁ClO Point d'ébullition: 141…142 °C (5 mmHg) Densité: 1,189 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00040866 Numéro CAS: 53874-66-1 EINECS: 258-831-1 UN: 3265 ADR: 8,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...