Imprimer
4-Chloro-o-crésol ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Chloro-2-méthylphénol
L04164.06 L04164.14
L04164.06EA 64.8 EUR
L04164.06 L04164.14
4-Chloro-o-crésol ≥97%
4-Chloro-o-crésol
Purity: 97% CAS No.: 1570-64-5 Molecular Formula: C7H7ClO Formula Weight: 142.59 Flash Point: 78°(172°F) Melting Point: 45-48° Boiling Point: 220-225° Beilstein Reference: 1906684 UN No.: 3437 MDL No.: MFCD00002321
Formule: C₇H₇ClO
Poids moléculaire: 142.58 g/mol
Point d'ébullition: 220…225 °C
Point de fusion: 45…48 °C
Densité: 1.20
Point éclair: 78 °C (172 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002321
Numéro CAS: 1570-64-5
EINECS: 216-381-3
UN: 3437
ADR: 6.1 II