Imprimer
Alcool 4-chlorobenzylique ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A11504.14 A11504.22
A11504.14EA 60.7 EUR
A11504.14 A11504.22
Alcool 4-chlorobenzylique ≥99%
Alcool 4-chlorobenzylique
Purity: 99% CAS No.: 873-76-7 Molecular Formula: C7H7ClO Formula Weight: 142.59 Melting Point: 68-72° Boiling Point: 234° MDL No.: MFCD00004652
Formule: C₇H₇ClO
Point d'ébullition: 234 °C
Point de fusion: 68…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004652
Numéro CAS: 873-76-7
EINECS: 212-852-2