6-Chloro-m-crésol ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-Chloro-2-hydroxy-4-methylbenzene, 2-Chloro-5-methylphenol
Purity: 99%
CAS No.: 615-74-7
Molecular Formula: C7H7ClO
Formula Weight: 142.59
Flash Point: 81°(177°F)
Melting Point: 44-48°
Boiling Point: 195-197°
Beilstein Reference: 2041487
UN No.: 3437
MDL No.: MFCD00002175
Formule:
C₇H₇ClO Poids moléculaire: 142.58 g/mol Point d'ébullition: 195…197 °C Point de fusion: 44…48 °C Densité: 1.215 Point éclair: 81 °C (177 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002175 Numéro CAS: 615-74-7 EINECS: 210-444-9 UN: 3437 ADR: 6.1 II |