Imprimer
6-Chloro-o-crésol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Chloro-2-hydroxy-3-methylbenzene, 2-Chloro-6-methylphenol
L03617.06 L03617.14
L03617.06EA 88.7 EUR
L03617.06 L03617.14
6-Chloro-o-crésol ≥98%
6-Chloro-o-crésol
Purity: 98% CAS No.: 87-64-9 Molecular Formula: C7H7ClO Formula Weight: 142.59 Flash Point: 72°(161°F) Refractive Index: 1.5450 Boiling Point: 75-76°/12mm Beilstein Reference: 774623 UN No.: 2669 MDL No.: MFCD00020000
Formule: C₇H₇ClO
Poids moléculaire: 142.58 g/mol
Point d'ébullition: 75…76 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 0
Densité: 1.201
Point éclair: 72 °C (161 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020000
Numéro CAS: 87-64-9
EINECS: 201-760-8
UN: 2669
ADR: 6.1 II