Imprimer
Alcool 2-chlorobenzylique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A13657.14 A13657.22
A13657.14EA 53.5 EUR
A13657.14 A13657.22
Alcool 2-chlorobenzylique ≥98%
Alcool 2-chlorobenzylique
Purity: 98+% CAS No.: 17849-38-6 Molecular Formula: C7H7ClO Formula Weight: 142.59 Melting Point: 69-71° Boiling Point: 227° MDL No.: MFCD00004604
Formule: C₇H₇ClO
Point d'ébullition: 227 °C
Point de fusion: 69…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004604
Numéro CAS: 17849-38-6
EINECS: 241-801-7