Imprimer
Alcool 2,5-dichlorobenzylique ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2,5-Dichlorophenyl)methanol
L07734.06 L07734.14
L07734.06EA 49.3 EUR
L07734.06 L07734.14
Alcool 2,5-dichlorobenzylique ≥99%
Alcool 2,5-dichlorobenzylique
Purity: 99% CAS No.: 34145-05-6 Molecular Formula: C7H6Cl2O Formula Weight: 177.03 Melting Point: 76-80° Beilstein Reference: 3240770
Formule: C₇H₆Cl₂O
Point d'ébullition: 264 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 76…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004607
Numéro CAS: 34145-05-6
EINECS: 251-850-6